Print…
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 21.9 EUR
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Ponto de Fusão: 45…49 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144771
Número CAS: 181765-86-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III