Print…
4-Bromo-m-anisidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 109 EUR
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Fórmula: C₇H₈BrNO
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664063
Número CAS: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III