Print…
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dihydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2',5'-dihydroxyacetophenone, α-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
OR15000-1G OR15000-250MG OR15000-5G
APOSOR15000-1GEA 174 EUR
APOSOR15000-1G APOSOR15000-250MG APOSOR15000-5G
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 25015-91-2
UN: 3261
ADR: 8,III