Print…
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 0 EUR
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₃
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00962666
Número CAS: 3360-79-0