Print…
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR150-1G OR150-5G
APOSOR150-1GEA 725 EUR
APOSOR150-1G APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Fórmula: C₉H₁₂O
Ponto de ebulição: 219…221 °C
Densidade: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1572-95-8