Print…
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14995-1G OR14995-5G OR14995-25G
APOSOR14995-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14995-1G APOSOR14995-5G APOSOR14995-25G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077436
Número CAS: 1621-91-6