Print…
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14973-100G OR14973-25G
APOSOR14973-100GEA 0 EUR
APOSOR14973-100G APOSOR14973-25G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 200…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051504
Número CAS: 932-22-9