Print…
3-Amino-6-methoxypyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14965-1G OR14965-250MG
APOSOR14965-1GEA 0 EUR
APOSOR14965-1G APOSOR14965-250MG
3-Amino-6-methoxypyridazine
3-Amino-6-methoxypyridazine
Fórmula: C₅H₇N₃O
Ponto de Fusão: 103…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646127
Número CAS: 7252-84-8
EINECS: 230-670-1