Print…
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, Methyl 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR1496-1G OR1496-5G OR1496-10G
APOSOR1496-1GEA 87 EUR
APOSOR1496-1G APOSOR1496-5G APOSOR1496-10G
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Methyl-2-chlorobenzoylacetate
Fórmula: C₁₀H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 100…108 °C/0,15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216528
Número CAS: 205985-98-4