Print…
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Acetyl-6-bromopyridine
OR14930-1G OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Fórmula: C₇H₆BrNO
Peso Molecular: 200.03 g/mol
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974527
Número CAS: 139042-59-4