Print…
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1493-1G OR1493-100MG
APOSOR1493-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1493-1G APOSOR1493-100MG
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-4-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117876
Número CAS: 87376-25-8