Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1492-100G OR1492-10G OR1492-25G
APOSOR1492-100GEA 68.3 EUR
APOSOR1492-100G APOSOR1492-10G APOSOR1492-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Fórmula: C₁₈H₁₇NO₄
Ponto de Fusão: 151…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00062960
Número CAS: 79990-15-1