Print…
2,6-Dichloropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1491-100G OR1491-500G
APOSOR1491-100GEA 21.9 EUR
APOSOR1491-100G APOSOR1491-500G
2,6-Dichloropyridine 98%
2,6-Dichloropyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N
Ponto de ebulição: 211 °C
Ponto de Fusão: 84…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006244
Número CAS: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III