Print…
7-Chloroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14909-1G OR14909-5G OR14909-25G
APOSOR14909-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14909-1G APOSOR14909-5G APOSOR14909-25G
7-Chloroquinoline
7-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00956370
Número CAS: 612-61-3
EINECS: 612-108-0