Print…
4-Methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14907-100G OR14907-25G
APOSOR14907-100GEA 259 EUR
APOSOR14907-100G APOSOR14907-25G
4-Methylquinoline
4-Methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 261…263 °C
Ponto de Fusão: 44478 °C
Densidade: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006784
Número CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2