Print…
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14900-100G OR14900-250G OR14900-500G
APOSOR14900-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14900-100G APOSOR14900-250G APOSOR14900-500G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Optical resolving agent.
Fórmula: C₂₀H₁₈O₈
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008552
Número CAS: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2