Print…
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14890-1G OR14890-250MG
APOSOR14890-1GEA 348 EUR
APOSOR14890-1G APOSOR14890-250MG
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 72…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 906353-01-3