Print…
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14876-1G OR14876-5G
APOSOR14876-1GEA 33.5 EUR
APOSOR14876-1G APOSOR14876-5G
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₂ClNO₂S
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02187331
Número CAS: 101012-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III