Print…
2,4,6-Tribromoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1486-100G OR1486-25G OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA 0 EUR
APOSOR1486-100G APOSOR1486-25G APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromoanisole
2,4,6-Tribromoanisole
Fórmula: C₇H₅Br₃O
Ponto de ebulição: 297…299 °C
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192510
Número CAS: 607-99-8