Print…
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2-Dioxo-3-pyridin-3-yldiazathiane, N1-BOC protected
OR14827-10G OR14827-1G OR14827-5G
APOSOR14827-10GEA 894 EUR
APOSOR14827-10G APOSOR14827-1G APOSOR14827-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃O₄S
Ponto de Fusão: 157…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09865023
Número CAS: 1017782-68-1