Print…
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(3-Cyanophenyl)-2,2-dioxodiazathiane, N1-BOC protected
OR14819-10G OR14819-5G
APOSOR14819-10GEA 894 EUR
APOSOR14819-10G APOSOR14819-5G
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₄S
Ponto de Fusão: 140…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09865021
Número CAS: 1017782-66-9