Print…
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR14809-1G OR14809-5G
APOSOR14809-1GEA 0 EUR
APOSOR14809-1G APOSOR14809-5G
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Fórmula: C₁₂H₁₄BrN₃O
Ponto de Fusão: 144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09865012
Número CAS: 1017782-60-3