2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR1478-25G
OR1478-5G
APOSOR1478-25GEA
0
EUR
APOSOR1478-25G
APOSOR1478-5G
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Fórmula:
C₇H₄BrClO₂ Ponto de Fusão: 153…157 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013982 Número CAS: 21739-93-5 EINECS: 244-559-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |