Print…
N-Boc-L-alanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14778-100G OR14778-250G
APOSOR14778-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14778-100G APOSOR14778-250G
N-Boc-L-alanine
N-Boc-L-alanine
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 79…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037225
Número CAS: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8