Print…
1-Bromonaftaleno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α-Bromonaphthalene
OR14767-1KG OR14767-250G
APOSOR14767-1KGEA 134 EUR
APOSOR14767-1KG APOSOR14767-250G
1-Bromonaftaleno 98%
1-Bromonaftaleno
Fórmula: C₁₀H₇Br
Ponto de ebulição: 279…281 °C
Ponto de Fusão: –2 to 0 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003868
Número CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2