Print…
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 145 EUR
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672930
Número CAS: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III