Print…
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: trans-4-Hydroxy-L-proline methyll ester hydrochloride, H-Hyp-OMe·HCl, H-Hyp-OMe.HCl, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR14759-5G OR14759-10G
APOSOR14759-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14759-5G APOSOR14759-10G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO₃·HCl
Ponto de ebulição: 282,3 °C
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Ponto de Inflamação: 124,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080855
Número CAS: 40216-83-9