Print…
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 0 EUR
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Fórmula: C₆H₆N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367779
Número CAS: 607373-82-0