Print…
3-(Aminomethyl)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR14753-1G OR14753-5G OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA 62.5 EUR
APOSOR14753-1G APOSOR14753-5G APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 165…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798977
Número CAS: 73604-31-6
UN: 3259
ADR: 8,III