Print…
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14748-10G OR14748-1G OR14748-5G
APOSOR14748-10GEA 284 EUR
APOSOR14748-10G APOSOR14748-1G APOSOR14748-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₉Cl₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023304
Número CAS: 2031-23-4