Print…
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14740-1G OR14740-5G
APOSOR14740-1GEA 58 EUR
APOSOR14740-1G APOSOR14740-5G
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
H-Phe(4-tBu)-OH
Fórmula: C₁₃H₁₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02259528
Número CAS: 82372-74-5