Print…
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14725-1G OR14725-250MG OR14725-5G
APOSOR14725-1GEA 132 EUR
APOSOR14725-1G APOSOR14725-250MG APOSOR14725-5G
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
H-4-Pal-OH·2HCl
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
Ponto de Fusão: 257…259 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01860883
Número CAS: 37535-49-2