Print…
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-Ala-OH
OR14721-1G OR14721-5G
APOSOR14721-1GEA 55.1 EUR
APOSOR14721-1G APOSOR14721-5G
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de Fusão: 191.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00237827
Número CAS: 37535-51-6