Print…
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-NO₂)-OH
OR14707-1G OR14707-5G
APOSOR14707-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14707-1G APOSOR14707-5G
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
3-Nitro-L-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01860661
Número CAS: 19883-74-0