Print…
2-Bromo-4-chloroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 50.9 EUR
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Fórmula: C₇H₆BrClO
Ponto de ebulição: 127 °C/17,2mmHg
Densidade: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079705
Número CAS: 60633-25-2