Print…
2-Chloro-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14687-25G OR14687-5G
APOSOR14687-25GEA 0 EUR
APOSOR14687-25G APOSOR14687-5G
2-Chloro-L-phenylalanine
2-Chloro-L-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Ponto de Fusão: 196…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077921
Número CAS: 103616-89-3