Print…
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, Fmoc-Pip-OH, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-pipecolic Acid, Fmoc-HoPro-OH, 1-Fmoc-L-pipecolic Acid, Fmoc-HomoPro-OH, (S)-1-Fmoc-2-piperidinecarboxylic Acid
OR14685-100G OR14685-25G OR14685-5G
APOSOR14685-100GEA 513 EUR
APOSOR14685-100G APOSOR14685-25G APOSOR14685-5G
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₂₁H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00235898
Número CAS: 86069-86-5