Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pent-4-ynoic acid, N-Boc-L-propargylglycine, (S)-N-BOC-Propargylglycine, Boc-propargyl-Gly-OH, (S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic Acid, Boc-Pra-OH, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-pentynoic Acid
OR14674-10G OR14674-25G OR14674-5G
APOSOR14674-10GEA 288 EUR
APOSOR14674-10G APOSOR14674-25G APOSOR14674-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01320855
Número CAS: 63039-48-5