Print…
1-Bromo-4-butylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1467-100G OR1467-250G OR1467-25G
APOSOR1467-100GEA 63.8 EUR
APOSOR1467-100G APOSOR1467-250G APOSOR1467-25G
1-Bromo-4-butylbenzene
1-Bromo-4-butylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃Br
Ponto de ebulição: 242 °C
Densidade: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040934
Número CAS: 41492-05-1