Print…
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-3-Pal-OH, Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
OR14660-25G OR14660-5G
APOSOR14660-25GEA 346 EUR
APOSOR14660-25G APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Fórmula: C₂₃H₂₀N₂O₄
Peso Molecular: 388.423 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144887
Número CAS: 175453-07-3