Print…
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Thien-3-yl-L-alanine, N-FMOC protected
OR14648-1G OR14648-250MG OR14648-5G
APOSOR14648-1GEA 237 EUR
APOSOR14648-1G APOSOR14648-250MG APOSOR14648-5G
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Fórmula: C₂₂H₁₉NO₄S
Peso Molecular: 393.4 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151916
Número CAS: 186320-06-9