Print…
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, Boc-Thi-OH
OR14642-1G OR14642-5G
APOSOR14642-1GEA 27.7 EUR
APOSOR14642-1G APOSOR14642-5G
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Fórmula: C₁₂H₁₇NO₄S
Ponto de Fusão: 71…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062051
Número CAS: 56675-37-7