N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR14613-1G
OR14613-5G
APOSOR14613-1GEA
0
EUR
APOSOR14613-1G
APOSOR14613-5G
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Fórmula:
C₂₄H₂₀INO₄ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00672557 Número CAS: 205526-29-0 |