Print…
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14612-1G OR14612-5G
APOSOR14612-1GEA 0 EUR
APOSOR14612-1G APOSOR14612-5G
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₂₀INO₄
Ponto de Fusão: 213…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00672340
Número CAS: 82565-68-2