Print…
Boc-D-4-iodophenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14611-1G OR14611-25G OR14611-5G
APOSOR14611-1GEA 21.5 EUR
APOSOR14611-1G APOSOR14611-25G APOSOR14611-5G
Boc-D-4-iodophenylalanine
Boc-D-4-iodophenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₈INO₄
Ponto de Fusão: 118…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00079670
Número CAS: 176199-35-2