Print…
Fmoc-D-Tic-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14590-100G OR14590-25G OR14590-5G
APOSOR14590-100GEA 0 EUR
APOSOR14590-100G APOSOR14590-25G APOSOR14590-5G
Fmoc-D-Tic-OH
Fmoc-D-Tic-OH
Fórmula: C₂₅H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00144345
Número CAS: 130309-33-0