Print…
Fmoc-Tic-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14589-100G OR14589-25G
APOSOR14589-100GEA 197 EUR
APOSOR14589-100G APOSOR14589-25G
Fmoc-Tic-OH
Fmoc-Tic-OH
Fórmula: C₂₅H₂₁NO₄
Peso Molecular: 399.446 g/mol
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00144368
Número CAS: 136030-33-6