Print…
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Methyl-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(m-tolyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-Me)-OH
OR14570-25G OR14570-5G
APOSOR14570-25GEA 543 EUR
APOSOR14570-25G APOSOR14570-5G
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₅H₂₃NO₄
Peso Molecular: 401.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863050
Número CAS: 211637-74-0