Print…
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR1456-25G OR1456-5G
APOSOR1456-25GEA 734 EUR
APOSOR1456-25G APOSOR1456-5G
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₆
Ponto de Fusão: 280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063250
Número CAS: 6315-90-8