Print…
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-Phe(2-Br)-OH
OR14554-1G OR14554-5G
APOSOR14554-1GEA 33.5 EUR
APOSOR14554-1G APOSOR14554-5G
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₂₀BrNO₄
Peso Molecular: 466.331 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01311743
Número CAS: 220497-47-2